741612
Diisopropylamine-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
DIPA-13C6
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
liquid
bp
84 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
density
0.764 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])N[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
UAOMVDZJSHZZME-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C