Merck
741574
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropyl-13C6-urea
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
1,3-Diisopropyl-13C6-urea
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6CH16N2O
Peso molecular:
150.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
mass shift
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])NC(=O)N[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C7H16N2O/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
BGRWYRAHAFMIBJ-IDEBNGHGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)