Merck
741256
Sigma-Aldrich
Potassium 2-chloropyrimidine-5-trifluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2BClF3KN2
Peso molecular:
220.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
282-286 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2BClF3N2.K/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9;/h1-2H;/q-1;+1
Clave InChI
JAUMZIPHWMCSIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)