Merck
741132
Sigma-Aldrich
3-Boc-1,2,3-oxathiazolidine 2,2-dioxide
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13NO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
223.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
123-128 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCOS1(=O)=O
InChI
1S/C7H13NO5S/c1-7(2,3)13-6(9)8-4-5-12-14(8,10)11/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
ALJRPIAYJALVFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)