Merck
740632
Sigma-Aldrich
N-Tosyl-5-methyl-3,4-hexadienylamine
95%
Sinónimos:
4-Methyl-N-(5-methyl-3,4-hexadien-1-yl)benzenesulfonamide, N-Toluenesulfonyl-5-methyl-3,4-hexadienylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
265.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
50-55 °C
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)=C=CCCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H19NO2S/c1-12(2)6-4-5-11-15-18(16,17)14-9-7-13(3)8-10-14/h4,7-10,15H,5,11H2,1-3H3
InChI key
LSSMBRKXEAJPMI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)