Merck
740551
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 96% (CP)
Sinónimos:
1α,25-Dihydroxycholecalciferol (6,19,19-d3) solution, Calcitriol (6,19,19-d3) solution, Deuterated 1-α25-Dihydroxyvitamin D3 solution
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 1.610,00
US$ 1.610,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 1.610,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27D3H41O3
Número de CAS:
Peso molecular:
419.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 1.610,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
97 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
96% (CP)
Formulario
solution
concentración
5 μg/mL in ethanol
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
mp
-144.0 °C
aplicaciones
detection
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]/C([2H])=C1[C@@H](O)C[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i2D2,11D
Clave InChI
GMRQFYUYWCNGIN-POLIPXRRSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3] is also known as calcitriol. It is known to monitor calcium and phosphate metabolism in humans. It also regulates insulin secretion and induces cellular differentiation.[1][2]
1α,25-dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Aplicación
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry (MS).
Envase
1 mL in ampule
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The emerging role of vitamin D3 in women?s health
Khadilkar, SS
Journal of Obstetrics and Gynaecology of India, 63(2), 147?150-147?150 (2013)
Janaina S Martins et al.
Endocrinology, 160(10), 2204-2214 (2019-06-27)
Phosphate homeostasis is critical for many cellular processes and is tightly regulated. The sodium-dependent phosphate cotransporter, NaPi2a, is the major regulator of urinary phosphate reabsorption in the renal proximal tubule. Its activity is dependent upon its brush border localization that
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)