Merck
740446
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3F3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
170-175 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1cnc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F3N2O2/c7-6(8,9)5-10-1-3(2-11-5)4(12)13/h1-2H,(H,12,13)
Clave InChI
RGLZXVNOHDUMRJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nico A Contreras et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007890-e1007890 (2019-06-21)
Cytomegalovirus (CMV) is a ubiquitous herpesvirus infecting most of the world's population. CMV has been rigorously investigated for its impact on lifelong immunity and potential complications arising from lifelong infection. A rigorous adaptive immune response mounts during progression of CMV