Merck
739928
Sigma-Aldrich
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 1.240,00
US$ 1.240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 1.240,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H44O2
Número de CAS:
Peso molecular:
400.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 1.240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solution
concentración
50 μg/mL in ethanol
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
mp
-144.0 °C
aplicaciones
detection
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
Clave InChI
JWUBBDSIWDLEOM-UEGFJKGBSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (C3-epimer) is a metabolite of vitamin D3. It is an epimer of 25-hydroxyvitamin D3 which differs only at C-3 position wherein -OH group at C-3 carbon is in the α orientation rather than in the β orientation.[1]
Aplicación
This product may be used as an analytical standard.
Envase
1 mL in ampule
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Overestimation of 25-hydroxyvitamin D3 by increased ionisation efficiency of 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 in LC-MS/MS methods not separating both metabolites as determined by an LC-MS/MS method for separate quantification of 25-hydroxyvitamin D3, 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 in human serum
van den Ouweland JMW, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 967, 195-202 (2014)