Merck
739774
Sigma-Aldrich
3,6-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3F2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
159.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
147-152 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1nc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-3-1-2-4(8)9-5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Clave InChI
FSXFZWBQCAGFHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)