Merck
739391
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2Cl2F3N
Número de CAS:
Peso molecular:
215.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.482
densidad
1.542 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(Cl)ncc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-2-12-5(8)1-3(4)6(9,10)11/h1-2H
Clave InChI
GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)