Merck
738913
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
97%
Sinónimos:
2-Bromo-4,5-methylenedioxybenzonitrile, 6-Bromopiperonylonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
103-108 °C
cadena SMILES
Brc1cc2OCOc2cc1C#N
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-6-2-8-7(11-4-12-8)1-5(6)3-10/h1-2H,4H2
Clave InChI
YJAZLOORQHTWFN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)