Merck
738875
Sigma-Aldrich
Allyl oxalyl chloride
97%
Sinónimos:
2-Propen-1-yloxy chloroacetate, Allyl 2-chloro-2-oxoacetate, Chlorooxoacetic acid 2-propenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
148.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.443
densidad
1.213 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acyl chloride
ester
cadena SMILES
ClC(=O)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-2-3-9-5(8)4(6)7/h2H,1,3H2
Clave InChI
HNOLIWBAJVIBOU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
133.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56.1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)