Merck
738727
Sigma-Aldrich
Poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylamide)
acrylamide 10 mol %, average Mn 20,000, LCST 34-38 °C
Sinónimos:
Acrylamide copolymer, Poly(NIPAM-co-acrylamide)
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H11NO)x (C3H5NO)y
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mol peso
average Mn 20,000
composición
acrylamide, 10 mol %
temperatura de transición
Tg 144-149 °C
Mw/Mn
2.8
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.
Microparticles in drug delivery: Study on controlling chitosan microparticle size and distribution, exploring encapsulation of BSA and TPP cross-linker.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.