Merck
738433
Sigma-Aldrich
Potassium cyclohexenyltrifluoroborate
Sinónimos:
Potassium 1-cyclohexen-1-yltrifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9BF3K
Número de CAS:
Peso molecular:
188.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
mp
191-196 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)C1=CCCCC1
InChI
1S/C6H9BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h4H,1-3,5H2;/q-1;+1
InChI key
HGMUFAMKMWVCQO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)