Merck
737976
Sigma-Aldrich
2,4-Difluoro-1,1′-biphenyl
97%
Sinónimos:
2,4-Difluorobiphenyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8F2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
61-66 °C
grupo funcional
fluoro
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H8F2/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Clave InChI
JVHAJKHGPDDEEU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)