Merck
737402
Sigma-Aldrich
Hexahydro-4-azepinone hydrochloride
96%
Sinónimos:
4-Azepanone hydrochloride, 4-Oxohomopiperidine hydrochloride, Hexahydro-4H-azepin-4-one hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 59,40
US$ 59,40
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 59,40
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
149.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 59,40
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
176-181 °C
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
Cl.O=C1CCCNCC1
InChI
1S/C6H11NO.ClH/c8-6-2-1-4-7-5-3-6;/h7H,1-5H2;1H
Clave InChI
WFTRLIZPJMFJER-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)