Merck
737186
Sigma-Aldrich
1-(Trifluoromethyl)naphthalene
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7F3
Número de CAS:
Peso molecular:
196.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.537
densidad
1.263 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7F3/c12-11(13,14)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clave InChI
GOBHSUAEQGWYBT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
93.3 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)