736511
Silver, dispersion
nanoparticle, 40-50 wt. %, spec. resistivity < 0.001 Ω-cm, for printing on ITO and glass
Sinónimos:
Silverjet DGH-55HTG, silver ink
About This Item
Productos recomendados
descripción
surface tension 40 - 70 mN m-1
Formulario
dispersion
nanoparticle
concentración
40-50 wt. %
índice de refracción
n20/D 1.333
tamaño de partícula
≤10 nm
viscosidad
900-1600 mPa.s ((25°C))
densidad
1.5-1.8 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
103.3 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.