Merck
736449
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1,1′,1′-d4,-1,3-propanediamine
98 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
1,3-Bis(ethyl-d2-amino)propane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CD2NH(CH2)3NHCD2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
134.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
densidad
0.844 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C)NCCCNC([2H])([2H])C
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/i3D2,4D2
Clave InChI
BEPGHZIEOVULBU-KHORGVISSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)