Merck
736406
Sigma-Aldrich
4-(4-Iodophenyl)morpholine
97%
Sinónimos:
4-Iodomorpholinobenzene
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 184,00
US$ 184,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 184,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12INO
Número de CAS:
Peso molecular:
289.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 184,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
158-163 °C
grupo funcional
ether
iodo
cadena SMILES
Ic1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12INO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
Clave InChI
YUEREUIIUISPFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)