735914
Octylphosphonic acid
97%
Sinónimos:
n-Octylphosphonic acid, OPA
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
93-98 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C8H19O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11)
Clave InChI
NJGCRMAPOWGWMW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Bone
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.