Merck
735507
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
Sinónimos:
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid, N-Boc-D-β-proline
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 181,00
US$ 181,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 181,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 181,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +15.0°, c = 0.5% in chloroform
mp
140-145 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
Clave InChI
HRMRQBJUFWFQLX-ZETCQYMHSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)