Merck
733881
Sigma-Aldrich
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3, carbamoyl-13C) sulfoxide
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 930,00
5 MG
US$ 2.390,00
25 MG
US$ 10.180,00
US$ 930,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 930,00
5 MG
US$ 2.390,00
25 MG
US$ 10.180,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C5D3H11N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
211.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 930,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom %
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)S(C)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
Clave InChI
BXPMAGSOWXBZHS-FONWFMSDSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)