Merck
733776
Sigma-Aldrich
Trimethyl phosphite solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 1.090,00
US$ 1.090,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 1.090,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.090,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
grado
NMR reference standard
Nivel de calidad
Formulario
solution
concentración
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
10 mm × 8 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
cadena SMILES
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
Clave InChI
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
31P sensitivity
Cantidad
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)