Merck
732990
Sigma-Aldrich
7-Bromo-4-hydroxycoumarin
Sinónimos:
7-Bromo-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Bromo-4-hydroxy-2H-chromen-2-one
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 147,00
US$ 147,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 147,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5BrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
241.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 147,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
mp
244-249 °C
grupo funcional
bromo
ester
ketone
cadena SMILES
OC1=CC(=O)Oc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C9H5BrO3/c10-5-1-2-6-7(11)4-9(12)13-8(6)3-5/h1-4,11H
Clave InChI
UJWIUPBUKQLTTJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)