Merck
732877
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-iodochromone
Sinónimos:
6-Bromo-3-iodo-4H-benzopyran-4-one, 6-Bromo-3-iodo-4H-chromen-4-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H4BrIO2
Número de CAS:
Peso molecular:
350.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
143-149 °C
cadena SMILES
Brc1ccc2OC=C(I)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4BrIO2/c10-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(11)4-13-8/h1-4H
Clave InChI
JAKJUHSVDDDAAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)