Merck
732818
Sigma-Aldrich
7-Bromochromone
Sinónimos:
7-Bromo-4H-chromen-4-one
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 158,75
100 MG
US$ 266,25
250 MG
US$ 433,75
Referencia (SKU) del distribuidor: W11413-50MG
US$ 158,75
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 158,75
100 MG
US$ 266,25
250 MG
US$ 433,75
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Referencia (SKU) del distribuidor: W11413-50MG
US$ 158,75
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Solicitar un pedido a granel
form
solid
mp
154-159 °C
SMILES string
Brc1ccc2C(=O)C=COc2c1
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI key
WWAOCYNUAWVKGQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
  • Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)