Merck
73266
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Alloc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥97.0%
Sinónimos:
Nα-Boc-Nδ-Alloc-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt, Nδ-Alloc-Nα-Boc-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H26N2O6 · C12H23N
Número de CAS:
Peso molecular:
511.69
Beilstein/REAXYS Number:
5217141
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥97.0%
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)