Merck
732532
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
239.07
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
mp
174-180 °C
SMILES string
Oc1cc(Br)ccc1-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-6-1-2-7(9(13)5-6)8-3-4-11-12-8/h1-5,13H,(H,11,12)
InChI key
WZIZGAUXNYGZML-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)