731889
1-Benzyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
assay
97%
form
solid
mp
153-158 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C(O)=O)n(Cc2ccccc2)n1
InChI
1S/C12H12N2O2/c1-9-7-11(12(15)16)14(13-9)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7H,8H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
JJADNHRPPVETTB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)