Merck
730718
Sigma-Aldrich
Propionic anhydride-1,1′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
Propanoic anhydride-1,1′-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH213CO)2O
Peso molecular:
132.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
bio NMR: suitable
bp
167 °C (lit.)
densidad
1.030 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CC[13C](=O)O[13C](=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
Clave InChI
WYVAMUWZEOHJOQ-MPOCSFTDSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)