Merck
73037
Sigma-Aldrich
3-(Heptadecafluorooctyl)aniline
≥95.0%
Sinónimos:
3-(Perfluorooctyl)aniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H6F17N
Número de CAS:
Peso molecular:
511.18
Beilstein:
6023253
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0%
Formulario
flakes
mp
33-38 °C
cadena SMILES
Nc1cccc(c1)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H6F17N/c15-7(16,5-2-1-3-6(32)4-5)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)13(27,28)14(29,30)31/h1-4H,32H2
Clave InChI
FQQMUCAKAYUZFS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)