Merck
730203
Sigma-Aldrich
Methyl pyridazine-4-carboxylate
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 274,00
US$ 274,00
Fecha estimada de envío05 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 274,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 274,00
Fecha estimada de envío05 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
63-69 °C
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccnnc1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-2-3-7-8-4-5/h2-4H,1H3
InChI key
IJFLWNYKGMQQOW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yutao Jiang et al.
Journal of chromatography. A, 1411, 63-68 (2015-08-11)
In this paper, we introduce a high throughput LCMS/UV/CAD/CLND system that improves upon previously reported systems by increasing both the quantitation accuracy and the range of compounds amenable to testing, in particular, low molecular weight "fragment" compounds. This system consists