Merck
729647
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2-Chloro-3,4-dimethyl-2,5-diphenyl-1-oxa-3-aza-2-silacyclopentane
97%
Sinónimos:
(1R,2R)-Pseudoephedrine phenylchlorosilane, (4R,5R)-2-Chloro-3,4-dimethyl-2,5-diphenyl-1,3,2-oxazasilolidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18ClNOSi
Número de CAS:
Peso molecular:
303.86
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
oil
density
1.151 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[C@@H]1[C@H](O[Si](Cl)(N1C)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H18ClNOSi/c1-13-16(14-9-5-3-6-10-14)19-20(17,18(13)2)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,1-2H3/t13-,16+,20?/m1/s1
InChI key
NSZWPVQENFHZEA-YDCKXFNSSA-N
Legal Information
Patent pending. U.S. Patent Application No. 11/810,920
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)