Merck
728799
Sigma-Aldrich
Potassium 2-bromopyridine-3-trifluoroborate
97%
Sinónimos:
Potassium 2-bromopyridin-3-yl-trifluoroborate, Potassium(2-bromopyridin-3-yl)trifluoroborate, Potassium-2-bromo-3-pyridyltrifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BBrF3KN
Peso molecular:
263.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
250-255 °C
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cccnc1Br
InChI
1S/C5H3BBrF3N.K/c7-5-4(6(8,9)10)2-1-3-11-5;/h1-3H;/q-1;+1
Clave InChI
HEDPVDPUNQXJGE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.