727881
trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile
≥98%
Sinónimos:
DCTB
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
CC(=C/c1ccc(cc1)C(C)(C)C)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C17H18N2/c1-13(10-15(11-18)12-19)9-14-5-7-16(8-6-14)17(2,3)4/h5-10H,1-4H3/b13-9+
Clave InChI
OIASAVWSBWJWBR-UKTHLTGXSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Soluble Microporous Ladder Polymers Formed by Stepwise Nucleophilic Substitution of Octafluorocyclopentene: This study utilizes trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile in the context of creating soluble microporous polymers, particularly highlighting its utility in enhancing the properties of these materials. The detailed characterization and application in ionization spectra are discussed (Krishnan and Parthiban).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)