Merck
727296
Sigma-Aldrich
(S)-1-Methoxy-2-propylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinónimos:
(S)-2-Amino-1-methoxypropane
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 167,00
25 G
US$ 439,00
US$ 167,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 167,00
25 G
US$ 439,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
89.14
Beilstein:
5725728
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 167,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
99%
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.5%
grupo funcional
amine
ether
cadena SMILES
COC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clave InChI
NXMXETCTWNXSFG-BYPYZUCNSA-N
Aplicación
(S)-1-Methoxy-2-propylamine can be used:
  • As an intermediate in the synthesis of piperazinebenzylamine based human MC4 receptor antagonists.[1]
  • To prepare imidazopyrimidine derivatives as potent p38 MAP kinase inhibitors.[2]
  • In the synthesis of a marine natural product nhatrangin A.[3]
Información legal
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
47.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
8.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Formal enantioselective synthesis of nhatrangin A
Feuillastre S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 18(10), 1949-1956 (2020)
Imidazopyrimidines, potent inhibitors of p38 MAP kinase
Rupert KC, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(3), 347-350 (2003)
Optimization of piperazinebenzylamines with a N-(1-methoxy-2-propyl) side chain as potent and selective antagonists of the human melanocortin-4 receptor
Pontillo J, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(20), 4615-4618 (2005)