Merck
727156
Sigma-Aldrich
(S)-3-Chloro-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinónimos:
(S)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
155.62
Beilstein:
4230571
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
grado
produced by BASF
Ensayo
≥98.5% (GC)
99%
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
cadena SMILES
C[C@H](N)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
Clave InChI
DQEYVZASLGNODG-LURJTMIESA-N
Información legal
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)