Merck
726877
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
ChiPros®, produced by BASF, ≥98.5%
Sinónimos:
(S)-(−)-α-Methyl-2-naphthalenemethylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
171.24
Beilstein:
3195949
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
grado
produced by BASF
Ensayo
≥98.5%
Formulario
powder
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
cadena SMILES
C[C@H](N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
Información legal
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)