Merck
726540
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinónimos:
(S)-(+)-1-AminoTetralin, (S)-(+)-1-Aminotetraline
About This Item
Fórmula lineal:
(C10H11)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
147.22
Beilstein:
2360279
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
produced by BASF
Ensayo
≥98.5% (GC)
99%
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
índice de refracción
n20/D 1.565
bp
250 °C
densidad
1.010 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
N[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m0/s1
Clave InChI
JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
Información legal
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.