Merck
726230
Sigma-Aldrich
Boc-Orn-OH
≥98% (TLC)
Sinónimos:
Nα-tert-Butoxycarbonyl-L-ornithine, Nα-Boc-L-ornithine, N2-Boc-L-ornithine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
232.28
Beilstein:
4313353
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +24.0±2.0°, c = 1 in methanol
composición
carbon, 51.0-52.4%
nitrogen, 11.8-12.3%
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NCCC[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-7(8(13)14)5-4-6-11/h7H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m0/s1
Clave InChI
AMPVNPYPOOQUJF-ZETCQYMHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)