725609
4-[N-(Methylaminoethyl)aminomethyl]styrene
>90%
Sinónimos:
N-(4-Vinylbenzyl)-N′-methylethane-1,2-diamine
About This Item
Productos recomendados
assay
>90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.553
density
1.009 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNCCNCc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H18N2/c1-3-11-4-6-12(7-5-11)10-14-9-8-13-2/h3-7,13-14H,1,8-10H2,2H3
InChI key
CBCWMRSMUMTGAX-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)