725412
Bis(2-dichlorophosphinophenyl)ether
95%
About This Item
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
mp
62-66 °C
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClP(Cl)c1ccccc1Oc2ccccc2P(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl4OP2/c13-18(14)11-7-3-1-5-9(11)17-10-6-2-4-8-12(10)19(15)16/h1-8H
Clave InChI
XDOGVZTTZQALKT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)