Merck
725285
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)triphenylphosphonium iodide
95%
Sinónimos:
NSC 116665
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17I2P
Número de CAS:
Peso molecular:
530.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
260-266 °C
grupo funcional
iodo
phosphine
cadena SMILES
[I-].IC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17IP.HI/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
NAVMMSRRNOXQMJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant or reagent for synthesis of:
  • Phosphacyclic compounds via oxidative dimerizations
  • Enamides via cross-coupling
  • Cyclopeptide alkaloids for use as antibacterial or cytotoxic agents
  • Terminal alkynes via dehydrohalogenation of aldehydes
Reactant for vinylcyclopropanation / cyclopentenation of strained alkenes using a sequential carborhodation process
Used as an olefination agent in the Lewis acid catalysis of electrocyclization of trienes
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)