Merck
724920
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromobenzoic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
153-158 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1cccc(C(O)=O)c1Br
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
PAGROCHVTXMVTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)