Merck
724394
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate
Sinónimos:
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium methanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
234.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.9% trace metals basis
mp
75-80 °C (lit.)
cadena SMILES
CS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O3S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
PUHVBRXUKOGSBC-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Capacitor technology, sensors, optical devices, magnetic fluids
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
246.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
119 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Oliveira, Flavia C. C.; Rossi, Liane M.; Jardim, Renato F.; Rubim, Joel C.
The Journal of Physical Chemistry C, 113, 8566-8566 (2009)
Marijana Blesic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(39), 8939-8948 (2010-05-08)
A set of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids, [C(n)mim][C(k)SO(3)], formed by the variation of the alkyl chain lengths both in the cation and the anion (n = 1-6, 8, or 10; k = 1-4, or 6), was synthesised, with sixteen of