723940
3-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
95%
Sinónimos:
3-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)pyrazole, 3-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.538
densidad
1.460 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Brc1ccn(n1)C2CCCCO2
InChI
1S/C8H11BrN2O/c9-7-4-5-11(10-7)8-3-1-2-6-12-8/h4-5,8H,1-3,6H2
Clave InChI
DFCAINPSKAFWCM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)