723606
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid hydrochloride
About This Item
form
solid
mp
118-123 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cn1ncc2c(cccc12)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2.ClH/c1-11-8-4-2-3-7(9(12)13)6(8)5-10-11;/h2-5,12-13H,1H3;1H
InChI key
KHFSEMAIXIWYGM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)