Merck
723290
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
2-Chloro-4-iodonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3ClINO2
Número de CAS:
Peso molecular:
283.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
162-167 °C
cadena SMILES
OC(=O)c1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C6H3ClINO2/c7-5-4(6(10)11)3(8)1-2-9-5/h1-2H,(H,10,11)
Clave InChI
XOMBFOCJXYZRSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)