Merck
723258
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC3H3F15N2O2
Peso molecular:
133.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
282-286 °C (dec) (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
FC1=C[15NH][13C](=O)[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i4+1,6+1,7+1
Clave InChI
GHASVSINZRGABV-XZQGXACKSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)